主要文書
1.09036
Supelco
IC multi-element standard VI
NH₄= 10 mg/l, K = 50 mg/l, Na = 100 mg/l, Ca = 100 mg/l, Mg = 100 mg/l in 0,01 mol/l HNO₃ Certipur®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
テクニック
ion chromatography: suitable
pH
2.1 (20 °C in H2O)
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
environmental
food and beverages
フォーマット
multi-component solution
保管温度
15-25°C
関連事項
Visit the IC Portal to learn more
法的情報
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg