Merck
12301
Supelco
(Z)-β-Damascone
analytical standard
別名:
(Z)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-2-buten-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H20O
CAS番号:
分子量:
192.30
Beilstein:
2208696
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
屈折率
n20/D 1.495-1.498
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI
1S/C13H20O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5,7H,6,8-9H2,1-4H3/b7-5-
InChI Key
BGTBFNDXYDYBEY-ALCCZGGFSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
12301-BULK:
12301-100MG:
12301-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)