安全性情報
12242
Supelco
すずベースのはんだ(鉛フリー)
manufactured by MBH Analytical Ltd (74X AM)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
物質
disks
グレード
analytical standard
テクニック
XRF: suitable
直径× H
40 mm × 15 mm , dimensions are approximate
フォーマット
matrix material
アナリシスノート
検体の値はロットごとに異なります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
12242-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Flux development for lead-free solders containing zinc.
Vaynman, S., and M. E. Fine.
Journal of Electronic Materials, 29.10, 1160-1163 (2000)
Reactive diffusion between Ag and Sn at solid state temperatures.
Suzuki, Ken, et al.
Materials Transactions, 46.5, 969-973 (2005)
Nan Song et al.
Molecular cell, 68(1), 185-197 (2017-09-26)
Many infections and stress signals can rapidly activate the NLRP3 inflammasome to elicit robust inflammatory responses. This activation requires a priming step, which is thought to be mainly for upregulating NLRP3 transcription. However, recent studies report that the NLRP3 inflammasome