Merck
121495
Sigma-Aldrich
ローダミンブルー
A complex of Nile Blue and Rhodamine B., Dye content 75 %
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥36,600
¥36,600
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥36,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H48ClN5O3
分子量:
778.38
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥36,600
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
powder or crystals
組成
Dye content, 75%
λmax
552 nm
630 nm (2nd)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2N=C3C(Oc2c1)=CC(=N/C(=O)c4ccccc4C5=C6C=C\C(C=C6Oc7cc(ccc57)N(CC)CC)=[N+](\CC)CC)\c8ccccc38
InChI Key
UYQVPCFMVWEDCA-HAIIBULWSA-M
アプリケーション
生物学的染色
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
121495-BULK:
121495-VAR:
121495-1G:
121495-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Manabu Kawada et al.
Anticancer research, 24(3a), 1561-1568 (2004-07-28)
Stromal cells play an important role in regulating epithelial malignancies through diffusible factors and adhesion. Modulation of the tumor-stromal cell interaction is an attractive target for new antitumor strategies. To screen for a modulator of the interaction, we have now
L Kass
Archives of pathology & laboratory medicine, 109(4), 320-324 (1985-04-01)
Using the oxazine dye rhodanile blue, large typical megakaryocytes and small megakaryocytes (micromegakaryocytes) from the bone marrows of normal persons, and from patients with a variety of preleukemic disorders, acute lymphoblastic and nonlymphoblastic leukemia, chronic granulocytic leukemia, and idiopathic thrombocytopenic