Merck
11225
Sigma-Aldrich
硫酸アンモニウム
puriss., ≥99%
別名:
マスカナイト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2SO4
CAS番号:
分子量:
132.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
グレード
puriss.
アッセイ
≥99%
不純物
≤0.001% heavy metals (as Pb)
pH
5-6 (20 °C, 5%)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
密度
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Se: ≤30 mg/kg
SMILES記法
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
11225-BULK-R:
11225-1KG-R:
11225-25KG-H:
11225-6X1KG-R:
11225-5KG-R:
11225-VAR-R:
11225-4X5KG-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
514502
CorpBase ID (for auto-filling citation data) null
D A DePasquale et al.
Applied and environmental microbiology, 56(12), 3711-3717 (1990-12-01)
In this study we examined the mechanism by which ammonium bicarbonate inhibits mycotoxigenic fungi. Elevated extracellular pH, alone, was not responsible for the antifungal activity. Although conidia of Penicillium griseofulvum and Fusarium graminearum had internal pH (pHi) values as high
Separation of proteins by ammonium sulfate gradient solubilization.
T P King
Biochemistry, 11(3), 367-371 (1972-02-01)
Neutron-Diffraction Study of the Structures of Ferroelectric and Paraelectric Ammonium Sulfate.
Schlemper EO, et al.
J. Chem. Phys. , 44(12), 4498-4509 (1966)
Deliquescence and crystallization of ammonium sulfate particles internally mixed with water-soluble organic compounds
Parsons MT, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 108(52), 11600-11608 (2004)