蒸気圧
1 mmHg ( 100 °C)
グレード
puriss.
アッセイ
97.0-101.0%
フォーム
solid
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
反応適合性
reagent type: catalyst
core: aluminum
不純物
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.01% ammonium (NH4)
≤0.5% alkali+alkaline earth metals
42.0-48.0% water (Karl Fischer)
pH
2.5-3.5 (20 °C, 5%)
溶解性
water: soluble 0.5 g/10 mL, clear, colorless
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): in accordance (USP)
微量陽イオン
As: ≤4 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤100 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
適合性
in accordance for appearance of solution
SMILES記法
Cl[Al](Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3
InChI Key
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Lungs
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
11091-8KG:
11091-500G-D:
11091-1KG-D:
11091-2.5KG-D:
11091-BULK:
11091-500G:
11091-2.5KG:
11091-VAR:
11091-6X2.5KG:
11091-1KG:
11091-6X500G:
11091-6X1KG:
11091-6X1KG-D:
アクティブなフィルタ