Merck
09777
Sigma-Aldrich
Fmoc-Pip-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
(S)-1-Fmoc-piperidine-2-carboxylic acid, N-Fmoc-L-pipecolinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H21NO4
CAS番号:
分子量:
351.40
Beilstein:
4718405
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder or crystals
white to almost white
mp
153-158 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@@H]1CCCCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H21NO4/c23-20(24)19-11-5-6-12-22(19)21(25)26-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18-19H,5-6,11-13H2,(H,23,24)/t19-/m0/s1
InChI Key
CKLAZLINARHOTG-IBGZPJMESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
09777-1G:
09777-250MG:
09777-BULK:
09777-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)