主要文書
8.52048
Sigma-Aldrich
Fmoc-Abu-OH
Novabiochem®
別名:
Fmoc-Abu-OH, N-α-Fmoc-L-α-aminobutyric acid, Fmoc-2-aminobutanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H19NO4
CAS番号:
分子量:
325.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥90.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
161-163 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N([C@@H](CC)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C19H19NO4/c1-2-17(18(21)22)20-19(23)24-11-16-14-9-5-3-7-12(14)13-8-4-6-10-15(13)16/h3-10,16-17H,2,11H2,1H3,(H,20,23)(H,21,22)/t17-/m0/s1
InChI Key
XQIRYUNKLVPVRR-KRWDZBQOSA-N
詳細
Standard building block for introduction of aminobutyric amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
アプリケーション
Fmoc-Abu-OH Novabiochem®. CAS 135112-27-5, molar mass 325.36 g/mol.
関連事項
Replaces: 04-12-1099
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 6.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
資料
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.