Merck
08354
Sigma-Aldrich
Methyltrioctylammonium thiosalicylate
≥95% (C)
別名:
Methyltrioctylammonium 2-mercaptobenzoate, Trioctylmethylammonium thiosalicylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H59NO2S
CAS番号:
分子量:
521.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95% (C)
不純物
≤2% water
mp
<10 °C
SMILES記法
[O-]C(=O)c1ccccc1S.CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C25H54N.C7H6O2S/c1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10/h5-25H2,1-4H3;1-4,10H,(H,8,9)/q+1;/p-1
InChI Key
NJOSLBYBLJVAMY-UHFFFAOYSA-M
その他情報
Ionic Liquid which can extract heavy metals (Pb, Cu, Cd)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
08354-VAR-F:
08354-5G-F:
08354-1G-F:
08354-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Functionalized imidazolium cations with thioether, urea, or thiourea derivatized side chains act as metal-ligating moieties, whereas the PF6– anions provide the desired water immiscibility.