Merck
91377
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride acetonitrile complex solution
15.2-16.8% BF3 basis
別名:
(Acetonitrile)-trifluoroborane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥14,900
¥14,900
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥14,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H3BF3N
CAS番号:
分子量:
108.86
Beilstein:
3910569
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,900
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
反応適合性
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
濃度
15.2-16.8% boron trifluoride
密度
0.87-0.88 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC#N.FB(F)F
InChI
1S/C2H3N.BF3/c1-2-3;2-1(3)4/h1H3;
InChI Key
MEMUCXUKCBNISQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
50.0 °F
引火点(℃)
10 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
91377-100ML-F:4548173287317
91377-BULK-F:
91377-VAR-F:
91377-500ML-F:4548173287324
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)