アッセイ
≥99.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.437 (lit.)
n20/D 1.437
bp
130-131 °C (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
密度
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C1CCCC1
InChI
1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-4H2
InChI Key
BGTOWKSIORTVQH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Pyrolysis oil samples by gas chromatography with flame ionization detector (GC-FID) as well as two-dimensional GC with time-of-flight mass spectrometry (GC×GC-TOFMS).[3]
- Brazilian sugarcane spirits and rum by high-performance liquid chromatography (HPLC) with ultraviolet-visible (UV-Vis) diode array detector (DAD).[4]
- Crude and hydrotreated bio-oils obtained from various biomass resources by GC×GC-FID as well as GC×GC-TOF MS.[5]
- Indoor air samples of semiconductor foundries by multisorbent adsorption/thermal desorption combined with GC-MS.[6]
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
86.0 °F - closed cup
引火点(℃)
30 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
08299-VAR-F:
08299-50ML-F:
08299-5ML-F:
08299-10ML-F:
08299-BULK-F:
アクティブなフィルタ