Merck
06561
Sigma-Aldrich
ギ酸トリエチルアミン錯体5:2
≥99.0% (NT)
別名:
ギ酸トリエチルアンモニウム2:5
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 ML
¥15,000
250 ML
¥69,800
¥15,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 ML
¥15,000
250 ML
¥69,800
About This Item
化学式:
5HCOOH · 2N(CH2CH3)3
CAS番号:
分子量:
86.50
Beilstein:
4150472
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99.0% (NT)
屈折率
n20/D 1.428
官能基
amine
SMILES記法
OC=O.OC=O.OC=O.OC=O.OC=O.CCN(CC)CC.CCN(CC)CC
InChI
1S/2C6H15N.5CH2O2/c2*1-4-7(5-2)6-3;5*2-1-3/h2*4-6H2,1-3H3;5*1H,(H,2,3)
InChI Key
NLOIHFJXBNFDSF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
イミンの移動水素化によるイリジウム触媒グリーンアミン合成用の還元剤。
移動水素化による還元的アミノ化用の汎用触媒
その他情報
Activated form of formic acid used for reduction reactionscitation
還元反応に用いられるぎ酸の活性種[1]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
06561-BULK:
06561-50ML:
06561-250ML:
06561-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K. Wagner
Angewandte Chemie (International Edition in English), 82, 73-73 (1970)