Merck
06486
Sigma-Aldrich
Boc-(S)-α-allyl-Pro-OH
≥98.0%
別名:
(S)-2-Allyl-1-Boc-2-pyrrolidinecarboxylic acid, Boc-α-allyl-D-proline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H21NO4
CAS番号:
分子量:
255.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
white to off-white
mp
120-122 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@]1(CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C13H21NO4/c1-5-7-13(10(15)16)8-6-9-14(13)11(17)18-12(2,3)4/h5H,1,6-9H2,2-4H3,(H,15,16)/t13-/m1/s1
InChI Key
ZTMLHNDSVVOEEH-CYBMUJFWSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
06486-BULK-F:
06486-500MG-F:
06486-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.