蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
17 mmHg ( 20 °C)
詳細
cross-linkage 8%
cross-linkage 8%
moisture 53-58%
形状
beads
自己発火温度
800 °F
包装
bucket of 500 g
パラメーター
121 °C max. temp.
テクニック
LPLC: suitable
マトリックス
styrene-divinylbenzene (gel)
マトリックス活性基
sulfonic acid
粒径
620-830 μm
使用pH
0-14
キャパシティ
1.8 meq/mL by wetted bed volume
分離法
cation exchange
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
InChI Key
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
10322-BULK:
10322-50G:
10322:
Choose from one of the most recent versions:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)