安全性情報
06416
Supelco
ケイ酸アルミニウム
for Gooch crucibles, washed, fibers (may contain particles)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
47131900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
for Gooch crucibles
フォーム
fibers (may contain particles)
品質
washed
テクニック
LPLC: suitable
不純物
asbestos, none detected
Matrix
Aluminum silicate
マトリックス活性基
aluminum
分離法
normal phase
InChI
1S/6Al.2O2Si.9O/c;;;;;;2*1-3-2;;;;;;;;;
InChI Key
KZHJGOXRZJKJNY-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
分類温度:1260°C(分類温度は、融点ではなく不可逆な線形変化によって検出しました。)
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B Inhalation
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
06416-50G:
06416-BULK:
06416-1KG:
06416-250G:4548173913100
06416-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)