A-147
Acylcarnitines IS Mix 2 (C4,iC5,C6,C8,C10,C12,C14,C18) solution
100-200 μg/mL (90:10 Methanol: 1% aqueous formic acid), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
別名:
Acylcarnitine Internal Standard Mix
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
組成
Butyryl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 100 μg/mL
Decanoyl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 100 μg/mL
Hexanoyl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 100 μg/mL
Isovaleryl-DL-Carnitine-(N,N,N-trimethyl-D9), 100 μg/mL
Lauroyl-L-Carnitine-(N,N,N-Trimethyl-D9), 100 μg/mL
Myristoyl-L-Carnitine-(N,N,N-Trimethyl-D9), 100 μg/mL
Octanoyl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 100 μg/mL
Stearoyl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 200 μg/mL
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100-200 μg/mL (90:10 Methanol: 1% aqueous formic acid)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−70°C
関連するカテゴリー
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A-147-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
In this article we provide a complete workflow of quantification and identification of acylcarnitines in dried blood spots (DBS) using stable isotope-labeled (SIL) acylcarnitines CRMs by FIA-MS/MS.