Merck
04733
Supelco
Acetyleugenol
analytical standard
別名:
Eugenyl acetate, 4-Allyl-2-methoxyphenyl acetate, O-Acetyleugenol, Eugenol acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,300
¥14,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14O3
CAS番号:
分子量:
206.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥14,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤0.3% water
屈折率
n20/D 1.517-1.521
n20/D 1.518 (lit.)
bp
281-286 °C (lit.)
密度
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1cc(CC=C)ccc1OC(C)=O
InChI
1S/C12H14O3/c1-4-5-10-6-7-11(15-9(2)13)12(8-10)14-3/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3
InChI Key
SCCDQYPEOIRVGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Acetyleugenols are p-allylbenzene derivatives of eugenol which are present inherently in traditional foods, specifically in spices like cloves, cinnamon and basil.[1]
アプリケーション
Acetyleugenol may be used as a reference standard for the quantification of acetyleugenol in Longhu Rendan pills by gas chromatography coupled with triple quadrupole mass spectrometry (GC-MS/MS),[2] in spice essential oils by gas-liquid chromatography,[3] in the ethanol extracts of Geopropolis from Malaysian stingless bees, Heterotrigona itama by ultra-high-performance liquid chromatography with quadrupole time-of-flight mass spectrometry (UHPLC-Q-TOF/MS)[4] and in oak wood as odorous compounds by two-dimensional GC-MS coupled to olfactometry.[5]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
287.6 °F - closed cup
引火点(℃)
142 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
04733-VAR:
04733-BULK:
04733-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Rapid Determination of Major Compounds in the Ethanol Extract of Geopropolis from Malaysian Stingless Bees, Heterotrigona itama, by UHPLC-Q-TOF/MS and NMR.
Zhao, et al.
Molecules (Basel), 22(11), 1935-1935 (2017)
Identification of odorous compounds in oak wood using odor extract dilution analysis and two-dimensional gas chromatography-mass spectrometry/olfactometry.
Ghadiriasli, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 410(25), 6595-6607 (2018)
Influence of heating on antioxidant activity and the chemical composition of some spice essential oils.
Tomaino, et al.
Food Chemistry, 89(4), 549-554 (2005)
Rapid evaluation and quantitative analysis of eugenol derivatives in essential oils and cosmetic formulations on human skin using attenuated total reflectance-infrared spectroscopy.
Wang, et al.
Journal of Spectroscopy (New York, NY, United States), 26(1), 43-52 (2011)
J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci
Wang, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 6(11), 3713-3719 (2014)