Merck
03505
Sigma-Aldrich
1,2-ジブロモエタン
purum, ≥98.0% (GC)
別名:
EDB, エチレンジブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2CH2Br
CAS番号:
分子量:
187.86
Beilstein:
605266
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品03505は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
蒸気密度
~6.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
11.7 mmHg ( 25 °C)
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.539 (lit.)
n20/D 1.539
bp
131-132 °C (lit.)
mp
8-11 °C (lit.)
密度
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
BrCCBr
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChI Key
PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,2-Dibromoethane (EDB) is a water-soluble dihaloalkane[1] that was widely used as a soil and grain fumigant. This led to the contamination of soil, surface, and groundwater with residual EDB. As it is a potent carcinogen and mutagen, many studies have been conducted to identify chemical reactions for its degradation in the environment.[2][3][4][5]
アプリケーション
1,2-Dibromoethane can be used:
  • To generate vinyl bromide in situ, which can undergo a palladium-catalyzed cross-coupling reaction with aryl boronic acids to form functionalized styrene derivatives.[6]
  • As a brominating agent of tertiary carbanions in sterically hindered molecules.[7]
  • As a building block to synthesize 2-arylsulfonyl hydrazones,[8] (±)-horsfiline[9] and 7-oxo-2, 3-dihydro-7H-pyrido [1,2,3-de] [1,4] benzoxazine-6-carboxylic acids.[10]
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
03505-VAR:
03505-RSAMPLE:
03505-500ML:4548173101132
03505-BULK:
03505-100ML:4548173101118
03505-6X1L:4548173244730
03505-1L:4548173101125
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Persistence of 1, 2-dibromoethane in soils: entrapment in intraparticle micropores
Steinberg SM, et al.
Environmental Science & Technology, 21(12), 1201-1208 (1987)
Synthesis and antibacterial activities of substituted 7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido [1,2,3-de][1,4] benzoxazine-6-carboxylic acids
Hayakawa I, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 32(12), 4907-4913 (1984)
Determination of 1, 2-dibromoethane (EDB) in field soils: Implications for volatile organic compounds
Sawhney BL, et al.
Journal of Environmental Quality, 17(1), 149-152 (1988)
1,2-Dibromoethane in the synthesis of 2-bromoesters: Bromination vs alkylation.
Ortuno, Rosa M and others
Tetrahedron, 50(32), 9825-9830 (1994)
Reaction products and rates of disappearance of simple bromoalkanes, 1, 2-dibromopropane, and 1, 2-dibromoethane in water
Vogel TM and Reinhard M
Environmental Science & Technology, 20(10), 992-997 (1986)