Merck
02533
Supelco
4-Nitrophenol-2,3,5,6-d4
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6D4OH
CAS番号:
分子量:
143.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
113-115 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H/i1D,2D,3D,4D
InChI Key
BTJIUGUIPKRLHP-RHQRLBAQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-Nitrophenol-2,3,5,6-d4 is a deuterium-labeled isotope of 4-nitrophenol wherein C-2, C-3, C-5, and C-6 protons are replaced by deuterium.
アプリケーション
4-Nitrophenol-2,3,5,6-d4 may be used as a pesticide analytical standard for the determination of 4-nitrophenol in diesel exhaust particles by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS).[1] It can be used as an internal standard for the determination of the analyte in biological samples,[2] and volatile organic compounds (VOCs) dominated urban atmosphere[3] by various chromatography techniques.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
02533-10MG:
02533-BULK:
02533-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The formation of nitro-aromatic compounds under high NOx-anthropogenic VOCs dominated atmosphere in summer in Beijing, 2 China 3
Wang Y, et al.
Atmospheric Chemistry and Physics Discussions, 2019, 1-22 (2019)
4-Nitrophenol, 1-nitropyrene, and 9-nitroanthracene emissions in exhaust particles from diesel vehicles with different exhaust gas treatments
Inomata S. et al.
Atmospheric Environment, 110, 93-102 (2015)
Marina López-García et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 173, 31-39 (2019-05-21)
There is a growing concern to pesticide exposure in humans, being the organophosphate (OP), carbamate and pyrethroid the most commonly used insecticides. Therefore, a fast, simple and automated screening method based on ultra-high performance liquid chromatography coupled to Orbitrap high