アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
bp
175 °C/2 mmHg (lit.)
mp
<−70 °C (lit.)
密度
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
InChI Key
SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
02140-BULK:
02140-1L:
02140-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック