アッセイ
98%
形状
crystalline
色
yellow-orange
溶解性
chloroform: 1%
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
viruses
作用機序
enzyme | inhibits
SMILES記法
Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O4/c1-7-5-9-13(11(17)6-7)15(19)12-8(14(9)18)3-2-4-10(12)16/h2-6,16-17H,1H3
InChI Key
LQGUBLBATBMXHT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ELA2(1991)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
229075-25G:
229075-BULK:
229075-50MG:
229075-1G:
229075-VAR:
229075-250MG:
試験成績書(COA)