安全性情報
01488
Supelco
コバルト標準液、ICP用
TraceCERT®, 10 g/L Co in nitric acid (nominal concentration)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥24,200
¥24,200
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥24,200
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥24,200
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
10 g/L Co in nitric acid (nominal concentration)
テクニック
ICP: suitable
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
詳細
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
アプリケーション
Cobalt ICP Standard can be used as a calibration standard in elemental analysis by Inductively coupled plasma Optical Emission spectrometry (ICP-OES) method.
調製ノート
5%硝酸中の10'000 mg/LのCo。
高純度Co金属、HNO3 、および水で調製。
その他情報
For a complete product listing of our ICP and AAS range, including technical information and example certificates, please visit ICP & AAS standards website.
Detailed information on our complete workflow solutions for ICP-AAS can be found in our Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
補足的ハザード
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
01488-VAR:
01488-100ML:4548173313085
01488-BULK:
01488-100ML-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)