安全性情報
12292
Supelco
Lithium Standard for ICP
TraceCERT®, 1 g/L Li in nitric acid (nominal concentration)
別名:
Lithium Calibration Solution for ICP
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥8,100
¥8,100
出荷可能日2025年4月04日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥8,100
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥8,100
出荷可能日2025年4月04日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1 g/L Li in nitric acid (nominal concentration)
テクニック
ICP: suitable
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
関連するカテゴリー
詳細
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
アプリケーション
Lithium ICP standard is a suitable calibration standard for elemental analysis by Inductively Coupled Plasma (ICP)technique.
アナリシスノート
Liの2%硝酸溶液
(1000 mg/L。高純度Li2CO3、HNO3)、および水)を含有)。
その他情報
For a complete product listing of our TraceCERT® range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates, please visit our ICP & AAS standards website
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
12292-100ML:4548173921594
12292-100ML-BULK:
12292-BULK:
12292-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)