Merck
01318
Millipore
Enterococcus faecium選択用添加剤
suitable for microbiology
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 VIALS
¥12,600
¥12,600
出荷予定日2025年5月18日
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
5 VIALS
¥12,600
About This Item
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NA.85
¥12,600
出荷予定日2025年5月18日
詳細情報をリクエスト
無菌性
sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Enterococcus spp.
Enterococcus spp.
詳細
Enterococcus faecium Selective Supplement is used for selective isolation and detection of Enterococcus faecium. Aztreonam present in the supplement inhibits gram-negative bacteria, including Pseudomonas aeruginosa. The cephalexin inhibits most gram-positive bacteria but not Enterococcus species. The supplement is also recommended to differentiate Enterococcus faecium from Enterococcus faecalis
アプリケーション
Enterococcus faecium Selective Supplement is used for selective isolation and detection of Enterococcus faecium in food and beverage samples.
構成
(バイアル単位。1バイアルは500 mLの培地の調製に十分な量です)
アズトレオナム 37.5 mg
セファレキシン 25 mg
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
01318-1VL:
01318-5VL:
01318-BULK:
01318-5VL-BULK:
01318-1VL-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)