Merck
C6003
Sigma-Aldrich
クロロフィリン ナトリウム銅塩
commercial grade, powder
別名:
銅クロロフィリン 三ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H31CuN4Na3O6
CAS番号:
分子量:
724.15
EC Number:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
クロロフィリン ナトリウム銅塩, commercial grade
グレード
commercial grade
品質水準
形状
powder
black
green to very dark green
溶解性
H2O: 100 mg/mL, dark green
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].CCc1c(C)c2cc3c(C=C)c(C)c4cc5nc(C(CCC([O-])=O)C5C)c(CC([O-])=O)c6c(C([O-])=O)c(C)c(cc1n2)n6[Cu]n34
InChI
1S/C34H36N4O6.Cu.3Na/c1-7-19-15(3)23-12-25-17(5)21(9-10-29(39)40)32(37-25)22(11-30(41)42)33-31(34(43)44)18(6)26(38-33)14-28-20(8-2)16(4)24(36-28)13-27(19)35-23;;;;/h7,12-14,17,21H,1,8-11H2,2-6H3,(H5,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44);;;;/q;+2;3*+1/p-5
InChI Key
HWDGVJUIHRPKFR-UHFFFAOYSA-I
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
クロロフィリン・ナトリウム銅塩は、放射線誘導造血症候群に対するクロロフィリンの効果を調べるために使用されてきました。 泌乳ラットの母乳へのPhIP(2-アミノ-1-メチル-6-フェニルイミダゾ[4,5-b]ピリジン)とその代謝物の排出に対するクロロフィリンの効果を調べるために使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
クロロフィリンはクロロフィルの水溶性誘導体です。化学的予防効果があり、多数の変異原性/発がん性分子と非共有結合複合体を形成します。この複合体形成により変異原性・発がん性分子の吸収が低下したり、排出が可能になったりします。 またクロロフィリンは、抗酸化作用、抗アポトーシス作用、および免疫賦活化作用も発揮します。体臭の防止や創傷治癒の促進などのメリットをもたらします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C6003-BULK:
C6003-25G:4548173948102
C6003-5G:4548173948119
C6003-VAR:
C6003-100G:4548173948096
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Distribution and metabolism of 2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine (PhIP) in female rats and their pups at dietary doses.
Mauthe RJ, et al.
Carcinogenesis, 19, 919-924 (1998)
Zivile Luksiene et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 105(1), 69-74 (2011-08-03)
The aim of this study was to evaluate efficiency of photosensitization as surface sanitation alternative using model systems when food pathogens, their spores and biofilms were attached to the food-related surface (polyolefine). In addition it was important to compare antibacterial
Wei Li et al.
Nanomedicine (London, England), 7(3), 383-392 (2012-03-06)
How to overcome insufficient drug release is an important issue in the drug-delivery system. Here, a novel temperature and UV dual-control poly(N-isopropylacrylamide [PNIPAM]-co-chlorophyllin) nanogel was prepared via the surfactant-free emulsion polymerization. The introduction of hydrophilic chlorophyllin to the PNIPAM chain
Maria Rosaria Grossi et al.
Toxicology letters, 214(3), 235-242 (2012-09-19)
Chlorophyllin (CHL), a water soluble derivative of chlorophyll has been shown to have both anticarcinogenic and antigenotoxic properties. We evaluated the protective effects of CHL (25μM in vitro, 4 and 100mg/kg. b.w.) on the clastogenic action of two model carcinogens
Sherrill Wesley Josewin et al.
Food microbiology, 76, 219-225 (2018-09-01)
This study evaluated the potential of blue light-emitting diodes (LED) of wavelength 405 and 460 nm in combination with sodium chlorophyllin to inactivate Listeria monocytogenes and Salmonella spp. on cantaloupe rind. A cocktail culture of L. monocytogenes or Salmonella spp. strains