Merck
00401
Sigma-Aldrich
アセトアニリド
puriss. p.a., ≥99.5% (CHN)
別名:
N-フェニルアセトアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,030
¥9,030
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,030
About This Item
化学式:
CH3CONHC6H5
CAS番号:
分子量:
135.16
Beilstein:
606468
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39031308
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,030
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
蒸気密度
4.65 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 114 °C)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.5% (CHN)
フォーム
solid
自己発火温度
1004 °F
bp
304 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
113-115 °C
官能基
amide
SMILES記法
CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
アセトアニリドは、アセトアミドの一種です。染料やニス、加硫促進剤の合成で前駆体化合物として使用されます。また、多くの医薬品の主要な中間体としても使われます。
アプリケーション
アセトアニリドは、以下の物質を合成するための反応物として使用できます:      
  • Ir触媒を用いたジアゾ化メルドラム酸による分子間C-H官能基化後のオキシインドール誘導体′     
  • Pd(OAc)2とCu(OAc)2触媒の存在下で進行する領域選択性C-H官能基化/ハロゲン化反応後のオルト-ハロアセトアニリド      
  • DMF中のHClとm-クロロ過安息香酸による酸化的塩素化後の塩素置換アセトアニリド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
321.8 °F - closed cup
引火点(℃)
161 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
00401-5G:
00401-VAR:
00401-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fabrice Gritti et al.
Journal of chromatography. A, 1355, 179-192 (2014-07-09)
The mass transfer mechanism in four prototype columns (2.1 and 3.0×50mm, 2.1 and 3.0×100mm) packed with 1.9μm fully porous Titan-C18 particles was investigated by using two previously reported home-made protocols. The first one was used to measure the eddy dispersion
Naoki Aizawa et al.
Neurourology and urodynamics, 34(4), 368-374 (2014-02-18)
We measured single-unit mechanosensitive afferent activities (SAAs) during reflexic, rhythmic bladder contractions (RBCs), and examined whether L-arginine, an NO substrate, and mirabegron, a β3-adrenoceptor agonist, and oxybutynin, an antimuscarinic agent, can affect the SAAs in such condition. Twenty-nine female Sprague-Dawley
Hassan A Alhazmi et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 107, 311-317 (2015-02-02)
In this work, the behavior of several metal ions with different globular proteins was investigated by affinity capillary electrophoresis. Screening was conducted by applying a proper rinsing protocol developed by our group. The use of 0.1M EDTA in the rinsing
Yan Ma et al.
Journal of chromatography. A, 1383, 47-57 (2015-02-05)
Prototype small-size (1.0mm I.D., 5cm long) columns for reversed-phase HPLC were evaluated in relation to instrument requirements. The performance of three types of columns, monolithic silica and particulate silica (2μm, totally porous and 2.6μm, core-shell particles) was studied in the
Thomas Hahne et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 118(3), 311-314 (2014-04-04)
Human papillomavirus 6b L1 virus-like particles (VLPs) were successfully expressed using Bombyx mori nucleopolyhedrovirus (BmNPV) bacmid expression system and rapidly purified using size exclusion chromatography after ultracentrifugation procedure and characterized by capillary zone electrophoresis (CZE). The average capillary electrophoresis migration