安全性情報
40-1009
Sigma-Aldrich
アリザリンレッドS溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 ML
¥3,810
¥3,810
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 ML
¥3,810
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
¥3,810
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
利用可能性
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
pH
3.7-5.2
適合性
滴定用
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
40-1009-5-500ML-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yonghan He et al.
Nature communications, 11(1), 1996-1996 (2020-04-26)
Small molecules that selectively kill senescent cells (SCs), termed senolytics, have the potential to prevent and treat various age-related diseases and extend healthspan. The use of Bcl-xl inhibitors as senolytics is largely limited by their on-target and dose-limiting platelet toxicity.
質問
  1. 40-1009-5-500ML-J について 本製品の濃度に関する情報を教えてください。
    1 回答
    1. This product is a 0.1% aqueous solution.