安全性情報
40-0202
Sigma-Aldrich
リン酸カリウムナトリウムバッファー 溶液
pH 6.4, 1/15 M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
製品40-0202は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
フォーム
liquid
利用可能性
available only in Japan
濃度
1/15 M
pH
6.4
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
適合性
生化学用
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
40-0202-5-500ML-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)