Merck
P7994
Sigma-Aldrich
リン酸バッファー粉末
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.25
形状
powder (free-flowing)
pH
7.3-7.5 (0.017 g/mL in water, high purity)
溶解性
water, high purity: 0.017 g/mL, clear, colorless
関連するカテゴリー
アプリケーション
Phosphate Buffer Powder(リン酸バッファー粉末)は、核磁気共鳴分析法(NMR)に使用されています。
再構成
3.8リットルの水で復元し、pH 7.4の0.1 M溶液(25°C)を調製します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
P7994-VAR:
P7994-1EA:
P7994-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Quality assessment of Polygonum cuspidatum and Polygonum multiflorum by 1H NMR metabolite fingerprinting and profiling analysis
Frederich M, et al.
Planta Medica, 77(01), 81-86 (2011)
Klara Gerlei et al.
Nature communications, 11(1), 4228-4228 (2020-08-26)
Grid and head direction codes represent cognitive spaces for navigation and memory. Pure grid cells generate grid codes that have been assumed to be independent of head direction, whereas conjunctive cells generate grid representations that are tuned to a single