Merck
28-6130
Sigma-Aldrich
二酸化硫黄 溶液
SAJ first grade, 5.0% SO2
別名:
亜硫酸, 無水亜硫酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 ML
¥2,880
¥2,880
出荷可能日2025年4月01日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 ML
¥2,880
About This Item
化学式:
H2SO3
CAS番号:
分子量:
82.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
¥2,880
出荷可能日2025年4月01日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
SAJ first grade
フォーム
liquid
利用可能性
available only in Japan
濃度
5.0% SO2
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
15-25°C
SMILES記法
OS(O)=O
InChI
1S/H2O3S/c1-4(2)3/h(H2,1,2,3)
InChI Key
LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Jan Code
28-6130-5-500ML-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Miquel Pascual et al.
Journal of the science of food and agriculture, 95(15), 3067-3076 (2015-07-16)
Rainfed viticulture, mainly in semi-arid environments, is limited by environmental variability, particularly precipitation and its seasonal distribution, and soil water availability, thus ultimately determining the final quality of grape and wine. Studies on the feasibility of practices such as canopy
Heng Yu et al.
Bioresource technology, 199, 188-193 (2015-09-06)
This study established a new more neutral magnesium bisulfate pretreatment (MBSP) using magnesium bisulfate as sulfonating agent for improving the enzymatic hydrolysis efficiency of corn stover. Using the MBSP with 5.21% magnesium bisulfate, 170°C and pH 5.2 for 60 min