安全性情報
926744
Sigma-Aldrich
Sulfur dioxide solution
1.0 M in toluene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥36,000
100 ML
¥86,200
¥36,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥36,000
100 ML
¥86,200
About This Item
化学式:
SO2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
NACRES:
NA.06
¥36,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
濃度
1.0 M in toluene
密度
0.888 g/mL
SMILES記法
[S](=O)=O
InChI
1S/O2S/c1-3-2
InChI Key
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Valuable reagent offered as a solution in toluene for more convenient handling.
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.9 °F
引火点(℃)
4.4 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
926744-100ML:
926744-25ML:
926744-VAR:
926744-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)