Merck
28-4380
Sigma-Aldrich
酒石酸ナトリウム 二塩基性 二水和物
JIS special grade, ≥99.0%
別名:
L(+)-酒石酸 二ナトリウム塩, 酒石酸ジナトリウム 二水和物, 酒石酸ナトリウム二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4Na2O6 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
230.08
Beilstein:
6121732
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
グレード
JIS special grade
アッセイ
≥99.0%
フォーム
solid
利用可能性
available only in Japan
pH
7.0-9.0 (20 °C, 50 g/L)
SMILES記法
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
InChI Key
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
28-4380-2-25G-J:
28-4380-5-500G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)