スキップする
81028
酒石酸ナトリウムカリウム 溶液
BioUltra, 1.5 M in H2O
別名:
L(+)-酒石酸 カリウムナトリウム塩 溶液
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C4H4KNaO6
CAS番号:
分子量:
210.16
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
product line
BioUltra
Quality Segment
form
liquid
optical activity
[α]20/D +22±1°, c = 1% in H2O
concentration
1.5 M in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.002% total nitrogen (N)
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1.5 M in H2O)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
1.5 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.03, λ: 280 nm Amax: 0.025
SMILES string
[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t1-,2-;;/m1../s1
InChI key
LJCNRYVRMXRIQR-OLXYHTOASA-L
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
60413S479771679
concentration
1.5 M in H2O
concentration
-
concentration
-
concentration
-
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
BioXtra
product line
BioUltra
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
solid
form
powder or crystals
form
powder or crystals
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1.5 M in H2O)
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
7.0-9 (20 °C, 50 g/L)
pH
2.5-4.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.003%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
適用法令
81028: + 81028-100ML-F: + 81028-500ML-F: + 81028-BULK-F: + 81028-VAR-F:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)