Merck
28-2880
Sigma-Aldrich
ヘキサメタリン酸ナトリウム
SAJ first grade, 65.0-83.0% P2O5 basis
別名:
カルゴン, ポリリン酸 ナトリウム塩, ポリリン酸ナトリウム, 水溶性リン酸ガラス
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥2,230
¥2,230
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥2,230
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
¥2,230
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
SAJ first grade
アッセイ
65.0-83.0% P2O5 basis
フォーム
solid
利用可能性
available only in Japan
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)(O)O
InChI
1S/2Na.H4O7P2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI Key
GYQBBRRVRKFJRG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
血液や骨髄塗沫標本、組織タッチ標本中のナフトールAS-Dクロロ酢酸エステラーゼの細胞学的試験で用いられる製品です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
28-2880-5-500G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hironori Taniguchi et al.
Microbial cell factories, 18(1), 75-75 (2019-04-27)
Thermostable enzymes have several advantages over their mesophilic counterparts for industrial applications. However, trade-offs such as thermal instability of enzyme substrates or co-factors exist. Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) is an important co-factor in many enzyme-catalyzed oxidation-reduction reactions. This compound spontaneously