Merck
24-2580
Sigma-Aldrich
ホスホモリブデン酸 水和物
SAJ special grade
別名:
モリブドリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥3,360
¥3,360
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥3,360
About This Item
化学式:
H3[P(Mo3O10)4] · xH2O
CAS番号:
分子量:
1825.25 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
¥3,360
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
グレード
SAJ special grade
フォーム
crystalline
反応適合性
reagent type: oxidant
利用可能性
available only in Japan
密度
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.H2O.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI Key
PDDXOPNEMCREGN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
分子電池においてカチオン挿入電極として用いられる有機無機ハイブリッドの前駆物質。
ピクトグラム
Flame over circleCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
24-2580-2-25G-J:
24-2580-5-500G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kunho Kim et al.
Antonie van Leeuwenhoek, 108(4), 871-877 (2015-08-08)
A Gram-stain negative, motile and short rod-shaped bacterial strain, designated KF89(T), was isolated from seawater of Tong-Yeong, South of Korea. Growth occurred between 10 and 35 °C (optimum 32 °C) and at pH 6.0-9.0 (optimum pH 7.0) and at 0-7
Jae-Jin Lee et al.
Current microbiology, 69(3), 286-291 (2014-04-22)
A Gram-negative, short-rod-shaped bacterial strain with gliding motility, designated as DG5A(T), was isolated from a rice field soil in South Korea. Phylogenic analysis using 16S rRNA gene sequence of the new isolate showed that strain DG5A(T) belong to the genus
Hyun-Sook Kim et al.
Current microbiology, 70(6), 865-870 (2015-03-22)
A white-colored bacterial strain designated J20-6(T) was isolated from peat soil collected in Russia. Based on the 16S rRNA gene sequence similarities, the strain J20-6(T) belonged to the genus Paenibacillus, and the closest relatives were Paenibacillus frigoriresistens YIM 016(T) (98.2
Sathiyaraj Srinivasan et al.
Antonie van Leeuwenhoek, 106(2), 271-278 (2014-05-23)
Strain SR-1(T), a Gram-positive, strictly-aerobic, short-rod shaped, non-motile bacterium, was isolated from a mountain soil collected in Seoul Women's University in South Korea. Growth occurred between 15 and 37 °C (optimum, 30 °C), at pH 6.0-9.0 (optimum, pH 7.0) and with 0-2 %
Jihee Her et al.
Current microbiology, 71(2), 235-242 (2015-04-30)
A novel bacterial strain, designated Re6(T), was isolated from forest soil collected in Campbell University, North Carolina. The cells are aerobic, Gram-positive, non-motile, and rod shaped. Growth occurred at 4-42 °C (optimum, 25 °C), pH 6-9 (optimum, pH 6), and in 0-3 %