Merck
15-0685
Sigma-Aldrich
三塩化ヨウ素
SAJ special grade, ≥97.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥9,590
¥9,590
出荷可能日2025年3月31日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥9,590
About This Item
化学式:
ICl3
CAS番号:
分子量:
233.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
¥9,590
出荷可能日2025年3月31日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
SAJ special grade
アッセイ
≥97.0%
フォーム
solid
利用可能性
available only in Japan
SMILES記法
Cl[I](Cl)Cl
InChI
1S/Cl3I/c1-4(2)3
InChI Key
PAWIVBWALDNUJP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
15-0685-2-25G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)