Merck
15-0160
Sigma-Aldrich
インジゴカルミン
JIS special grade, ≥97.5%
別名:
アシッドブル-74, インジゴ-5,5′-ジスルホン酸 二ナトリウム塩, インジゴカルミン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥8,170
¥8,170
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥8,170
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H8N2Na2O8S2
CAS番号:
分子量:
466.35
カラーインデックス番号:
73015
Beilstein:
4103904
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116130
PubChem Substance ID:
¥8,170
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
JIS special grade
アッセイ
≥97.5%
フォーム
solid
利用可能性
available only in Japan
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2NC(\C(=O)c2c1)=C3\Nc4ccc(cc4C3=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10N2O8S2.2Na/c19-15-9-5-7(27(21,22)23)1-3-11(9)17-13(15)14-16(20)10-6-8(28(24,25)26)2-4-12(10)18-14;;/h1-6,17-18H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b14-13+;;
InChI Key
KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
15-0160-2-25G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C Montero-Ocampo et al.
Environmental science and pollution research international, 19(9), 3751-3762 (2012-10-12)
In this work, we report in situ studies of UV photoelectrocatalytic discoloration of a dye (indigo carmine) by a TiO(2) thin film in a microreactor to demonstrate the driving force of the applied electrode potential and the dye flow rate
Three-dimensional staining of liver segments with an ultrasound contrast agent as an aid to anatomic liver resection.
Junichi Shindoh et al.
Journal of the American College of Surgeons, 215(2), e5-10 (2012-06-12)
Aurora rings: a novel endoscopic finding to distinguish inverted colonic diverticula from colon polyps.
Michael D Share et al.
Gastrointestinal endoscopy, 77(2), 308-312 (2012-12-05)
Eleanor M Pritchard et al.
Macromolecular bioscience, 13(3), 311-320 (2013-01-26)
Sericin removal from the core fibroin protein of silkworm silk is a critical first step in the use of silk for biomaterial-related applications, but degumming can affect silk biomaterial properties, including molecular weight, viscosity, diffusivity and degradation behavior. Increasing the
Paola Iovino et al.
Gastrointestinal endoscopy, 77(2), 233-240 (2012-12-04)
Chromo-zoom endoscopy has been demonstrated to be valuable in assessing the degree of intestinal villous atrophy in patients with suspected celiac disease. To evaluate the diagnostic accuracy of chromo-zoom endoscopy in patients with difficult diagnosis because of nonconcordant test results