Merck
03-2710
Sigma-Aldrich
ビスピラゾロン
JIS special grade, ≥97.0%
別名:
3,3′-ジメチル-1,1′-ジフェニル-(4,4′-ビ-2-ピラゾリン)-5,5′-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H18N4O2
CAS番号:
分子量:
346.38
Beilstein:
572787
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
製品03-2710は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
JIS special grade
アッセイ
≥97.0%
フォーム
powder
利用可能性
available only in Japan
SMILES記法
CC1=NN(c2ccccc2)C(=O)C1C3C(C)=NN(c4ccccc4)C3=O
InChI
1S/C20H18N4O2/c1-13-17(19(25)23(21-13)15-9-5-3-6-10-15)18-14(2)22-24(20(18)26)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-18H,1-2H3
InChI Key
FORCWSNQDMPPOC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
03-2710-2-25G-J:
03-2710-3-5G-J:
03-2710-1-1G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)