スキップする
C4945
カコジル酸ナトリウム 三水和物
BioXtra, ≥98%
別名:
カコジル酸 ナトリウム塩 三水和物, ジメチルアルシン酸 ナトリウム塩, ジメチルアルソン酸 ナトリウム塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
化学式:
(CH3)2AsO2Na · 3H2O
CAS番号:
分子量:
214.03
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-708-2
Beilstein/REAXYS Number:
3702348
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
pH
8.0-9.0
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.05%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
application(s)
ADME/TOX
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C[As](C)([O-])=O
InChI
1S/C2H7AsO2.Na.3H2O/c1-3(2,4)5;;;;/h1-2H3,(H,4,5);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
Application
カコジル酸ナトリウム三水和物は、透過型電子顕微鏡、および走査型電子顕微鏡用の細胞固定化バッファーとして使用されています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
S7670C025071188
assay
≥98%
assay
≥99.0%
assay
≥98%
assay
≥99.5% (NT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioXtra
product line
BioXtra
product line
-
product line
BioUltra
application(s)
ADME/TOX
application(s)
-
application(s)
ADME/TOX
application(s)
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
保管分類
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物
pdsc
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
C4945-25G:4.54817319172E12 + C4945-10G:4.548173191713E12 + C4945-100G:4.548173191706E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)