Merck
03-0360
Sigma-Aldrich
水酸化バリウム 八水和物
SAJ first grade, ≥98.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥2,640
¥2,640
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥2,640
About This Item
化学式:
Ba(OH)2 · 8H2O
CAS番号:
分子量:
315.46
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352305
PubChem Substance ID:
¥2,640
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
SAJ first grade
アッセイ
≥98.0%
フォーム
solid
利用可能性
available only in Japan
pH
12.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
78 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Ba]O
InChI
1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
InChI Key
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ホスホセリン残基のβ脱離を触媒します。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
03-0360-5-500G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B J Verhaeghe et al.
Clinical chemistry, 34(6), 1077-1083 (1988-06-01)
This is a new method for isolating and concentrating urinary organic acids before gas chromatography--mass spectrometry. Sulfate and phosphate anions are removed by precipitation with Ba(OH)2, and the urine pH is adjusted to 8-8.5. The sample is then applied onto
T Mahendran et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 56(19), 9269-9276 (2008-09-12)
The structural characteristics of the gum exudate of Acacia senegal (gum arabic) have been investigated by monitoring the composition and physicochemical properties before and after treatment with proteolytic enzyme and various alkaline systems. Molecular mass ( M w) and radius
T Irie et al.
Carbohydrate research, 192, 167-172 (1989-10-23)
The alkylation of cyclomalto-oligosaccharides (cyclodextrins, CDs) with dialkyl sulfate-barium hydroxide has been claimed to yield 2,6-di-O-alkyl derivatives. Re-investigation by plasma desorption-m.s. of the products of laboratory methylation of alpha CD, beta CD, or gamma CD and ethylation of beta CD
Spontaneous ignition, explosion, and fire with sevoflurane and barium hydroxide lime.
Junzheng Wu et al.
Anesthesiology, 101(2), 534-537 (2004-07-28)
H Förster et al.
Der Anaesthesist, 46(12), 1071-1075 (1998-02-06)
The various components of commercial soda lime (sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, barium hydroxide) were studied in terms of their reactivity with sevoflurane at its boiling point (59 degrees C). A simple closed system, a reflux cooler, served as