Merck
01-1350
Sigma-Aldrich
アクリロニトリル
SAJ first grade, ≥98.0%
別名:
ビニルシアニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCN
CAS番号:
分子量:
53.06
Beilstein:
605310
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
グレード
SAJ first grade
蒸気密度
1.83 (vs air)
蒸気圧
86 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98.0%
自己発火温度
897 °F
expl. lim.
17 %
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.391 (lit.)
bp
77 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
SMILES記法
C=CC#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
InChI Key
NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アクリル繊維、樹脂(アクリロニトリルブタジエン-スチレン、スチレン-アクリロニトリルなど)、ニトリルゴム(ブタジエン-アクリロニトリル)の製造に用いられています。
生物化学的/生理学的作用
ラットで多部位発がん性物質であり、ヒトでも発がん性物質でもある可能性がる物質です。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
23.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
01-1350-5-500ML-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J Whysner et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 27(3), 217-239 (1998-08-07)
Acrylonitrile (ACN) exposure is associated with tumors in rat brain, Zymbal gland, and mammary gland. Adducts affecting base pairing were formed in isolated DNA exposed in vitro to the ACN metabolite cyanoethylene oxide (CNEO). DNA from liver, which is not
Philip Cole et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 52(3), 342-351 (2008-10-18)
Several retrospective cohort epidemiology studies evaluated a number of health outcomes in workers exposed to acrylonitrile (AN). The epidemiology studies included in this review have been published since 1970 and were identified through Ovid and MEDLINE retrieval services using search
A Léonard et al.
Mutation research, 436(3), 263-283 (1999-06-04)
Acrylonitrile (AN) is an important intermediary for the synthesis of a variety of organic products, such as artificial fibres, household articles and resins. Although acute effects are the primary concern for an exposure to AN, potential genotoxic, carcinogenic and teratogenic
Acrylonitrile and human cancer--an overview.
D Coggon et al.
Scandinavian journal of work, environment & health, 24 Suppl 2, 81-82 (1998-08-26)
Takeo Suzuki et al.
Nucleic acids research, 42(11), 7346-7357 (2014-05-17)
In mammalian mitochondria, 22 species of tRNAs encoded in mitochondrial DNA play crucial roles in the translation of 13 essential subunits of the respiratory chain complexes involved in oxidative phosphorylation. Following transcription, mitochondrial tRNAs are modified by nuclear-encoded tRNA-modifying enzymes.