Merck
POLYDIC-RO
Roche
ポリ[d(I-C)]
lyophilized, pkg of 10 U (10108812001 [A<sub>260</sub> units]), pkg of 50 U (11219847001 [A<sub>260</sub> units])
別名:
ポリ-デオキシイノシン-デオキシシチジル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 UNITS
¥35,100
¥35,100
出荷可能日2025年4月24日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
10 UNITS
¥35,100
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
¥35,100
出荷可能日2025年4月24日詳細
詳細
Poly-deoxy-inosinic-deoxy-cytidylic acid
品質水準
フォーム
lyophilized
分子量
28814 bp
包装
pkg of 10 U (10108812001 [A<sub>260</sub> units])
pkg of 50 U (11219847001 [A<sub>260</sub> units])
メーカー/製品名
Roche
white
mp
54 °C (NaCl, 0.1 M, pH 7.0)
溶解性
water: soluble
吸光度比
A290/260 nm 0.24-0.32
A280/260 nm 0.61-0.67
A250/260 nm 1.18-1.30
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
ポリ[d(I-C)]はRNAポリメラーゼのテンプレート、および生物物理学研究用のDNAモデルとして使用されます。
ポリ[d(I-C)]は、少量のdITP、dGTPおよびdCTPの定量のためのコーンバーグDNAポリメラーゼと共にプライマーテンプレートとしても使用されます。ポリ(dI-dC)は電気泳動移動度シフトアッセイ(EMSA)で使用されています。[1]
特徴および利点
内容
凍結乾燥物、ナトリウム塩、塩基比率 1:1、交互塩基配列
品質
典型的な分析:
吸光度測定 A250/A260、A280/A260、A290/A260
シーケンス
水溶液中で、DNA自身は塩(リン酸骨格の酸性基は負電荷を持っており、正のナトリウムイオンによって飽和されています)です。すなわち溶液中に追加の塩はありません。リン酸骨格の負のO-基を示す構造式を公開しています。同じ数の正のナトリウムイオンが対イオンとして溶液中に溶解している必要があります。
ナトリウムイオンが製品の一部であり、リン酸基を飽和しているため、凍結乾燥物に塩は含まれません。
鎖長約20,000 bp
単位の定義
1A260単位は50 μgのdsDNAに相当します。
単位変換:1A260単位は50 μgのdsDNAに相当します。
調製ノート
活性化剤:ポリミン(スペルミン、スペルミジン)
保存条件(作業溶液):溶液は2~8°Cで保存した場合少なくとも12カ月安定です。DNアーゼあるいは細菌との接触は回避してください。
その他情報
生命科学研究専用です。診断手順には使用しません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Carlos Farkas et al.
PloS one, 8(9), e73817-e73817 (2013-09-17)
SALL2- a member of the Spalt gene family- is a poorly characterized transcription factor found deregulated in various cancers, which suggests it plays a role in the disease. We previously identified SALL2 as a novel interacting protein of neurotrophin receptors