Merck
MA1HC23CL3
Millipore
ミリスタックプラス(Millistak+)® デプスフィルター μ POD形式
A1HC, filtration area 23 cm², Process Development Scale
別名:
Millistak+ Depth Filter in Pod format, A1HC media series, 23 cm2 surface area, Luer fitting connection
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
ミリスタックプラス(Millistak+)® デプスフィルター μ POD形式, A1HC, cellulose fiber, filtration area 0.0023 m2, hydrophilic
物質
cellulose fiber
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
品質水準
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millistak+®
パラメーター
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
H
6.6 cm (2.6 in.)
L
8.9 cm (3.5 in.)
ろ過面積
0.0023 m2
不純物
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
重量分析抽出物
420-750 mg/ft2
入力
sample type liquid
導電率
3.64 – 10.5 μS/cm
フィルターグレード
A1HC
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ミリスタックプラス(Millistak+)® デプスフィルターメディアは、スケーラブルなディスポーザブル形式で、その独自のモジュール化設計により柔軟性が向上しています。ミリスタックプラス(Millistak+)® MA1HC23CL3は、6.6 cm(高さ)x 8.9 cm(奥行)、ろ過面積0.0023 m2のμPOD形式で提供しています。
このA1HCメディアシリーズは、密度勾配マトリクスを介して最適なパフォーマンスをお届けし、TFF処理後の清澄液に最適です。ミリスタックプラス(Millistak+)® Podフィルターは、お客様の異なるニーズに合わせて、メディアのグレードごとにDE、CE、HCという3種類のシリーズをご用意しています。
ミリスタックプラス(Millistak+)® Podシステムは、細胞培養、酵母やE.coli溶解液の遠心分離後液、E.coliリフォールド、培地、ワクチン、血漿タンパク質、血清など、幅広い物質を対象とした一次および二次清澄化の用途に理想的です。
使いやすさ
コンパクトにモジュール化設計されたミリスタックプラス(Millistak+)® の新しいPodシステムのご利用により、生産性を向上しサイクル時間を短縮できます。
Podシステムの設置とセットアップはシンプルかつ簡単に行えます。独自設計のディスポーザブルアダプターとディスポーザブルマニホールドにより、Podフィルターを他のプロセス配管に簡単に接続できます。このシステムの閉鎖式でディスポーザブルという特徴により、オペレーターがバイオハザードにさらされることがなく、メンテナンスも不要で、洗浄バリデーションの必要もありません。
製品水; オートクレーブ処理後(123 °C で 60 分間の 1 サイクル)およびメディア表面積 1 平方フィートあたり 10 リットル(100 L/m²)の純水フラッシュ
アプリケーション
TFF(プロスタック(Prostak))処理後の清澄液
特徴および利点
  • ホールドアップ量が少ないため、産生物の回収率が向上します
  • メディアの種類は広範囲にわたり、シングルレイヤーとマルチレイヤーの製品がご利用になれます
  • 2段階の機能を果たすミリスタックプラス(Millistak+)® HCメディアは、ろ過の前処理段階を効率化して清澄化プロセスを短縮します
  • 柔軟なモジュール形式で、5リットルから12,000リットル以上に至るスケールアップに対応します
  • 特許取得済みのディスポーザブル設計により、ハウジングやCIP、洗浄バリデーションも不要となります
  • 閉鎖式のPodフィルターは、オペレーターがバイオハザードにさらされないよう保護します
  • 頑丈な構造で使いやすくセットアップが簡単です
  • 設置面積が小さく狭い場所でもご利用になれます
規格
フィルターグレード:A1HC
調製ノート
滅菌方法
123 °Cで60分のオートクレーブ滅菌2回。
アナリシスノート
重量分析の抽出物:純水に24時間浸漬毎;(タイプ1 DI水)、オートクレーブ滅菌(123 °C、60分1回)およびメディア表面積あたり10 L/ft2(100 L/m2)での純水フラッシング後
法的情報
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prostak is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK
nwg
文書ライブラリにアクセスする
Gaili Guo et al.
Protein expression and purification, 173, 105647-105647 (2020-04-26)
WuXiBody is a novel bispecific antibody (bsAb) platform developed by WuXi Biologics. It enables almost any monoclonal antibody (mAb) sequence pair to be assembled into a bispecific construct. BsAbs based on WuXiBody can adopt either asymmetric or symmetric format. WuXiBody's
関連コンテンツ
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.