Merck
11745824910
Roche
ビオチンニックトランスレーションミックス
suitable for hybridization, solution, sufficient for 40 labeling reactions, pkg of 160 μL
別名:
ニック翻訳
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
160 μL
¥87,100
¥87,100
出荷可能日2025年4月28日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
160 μL
¥87,100
About This Item
UNSPSCコード:
41105500
¥87,100
出荷可能日2025年4月28日詳細
フォーム
solution
品質水準
使用法
sufficient for 40 labeling reactions
包装
pkg of 160 μL
メーカー/製品名
Roche
テクニック
hybridization: suitable
保管温度
−20°C
詳細
便利な酵素とヌクレオチドの混合物。
ニックトランスレーションは、DNaseとDNAポリメラーゼの組合せを利用してDNAらせんの1本鎖にニックを入れ、その後、ポリメラーゼが調べるか、ニック部位を「校正」する際に標識ヌクレオチドを取り込みます。ビオチン-16-dUTPとdTTPのモル比は、新しく合成されたDNAの20~25番目のヌクレオチドがすべてビオチンで確実に修飾されるように調整します。DNAのハプテンのこの密度により、免疫学的検出反応において最高の感度が得られます。
大きいプラスミド、コスミド、およびPCR断片はすべてこの方法で定期的に使用され、DNAは線状またはスーパーコイル状になります。個々のテンプレートは、標準的な90分間の反応で一貫した結果をもたらし、平均プローブ長は200塩基対~500塩基対になります。
特異性
熱失活:1 μL 0.5 M EDTA(pH 8.0)の添加および65°Cで10分間の加熱により、反応を停止させます。
アプリケーション
ビオチン-16-dUTPで標識したin situハイブリダイゼーションのための高感度プローブの調製用。[1]
注:この混合物はフィルターハイブリダイゼーション技術にも使用できますが、高感度のフィルターハイブリダイゼーション用プローブにはRoche Applied ScienceのBiotin-High Prime(ビオチン-ハイプライム)のご使用をお勧めします。
他のハプテンを用いたin situプローブの非放射性標識用に、Roche Applied ScienceよりDIG-Nick Translation Mix(DIG-ニックトランスレーションミックス)またはNick Translation Mix(ニックトランスレーョンミックス)が販売されています。
品質
ドットスポットアッセイにより機能テスト済み。
原理
ニックトランスレーション法は、MgCl2の存在下で低酵素濃度でランダムに分布したニックを、DNAに導入するDNase Iの能力に基づいています。E. coli(大腸菌)DNAポリメラーゼIは、ニックの3'-OH末端をプライマーとして用いて、未変成の鎖に相補的なDNAを5' → 3'方向に合成します。DNAポリメラーゼIの5' → 3' エクソヌクレオチド分解活性は、同時に合成方向にヌクレオチドを除去します。ポリメラーゼ活性により、除去されたヌクレオチドが、同位体標識またはハプテン標識されたデオキシリボヌクレオシド三リン酸に順次置換されます。このように、低温(+15°C)では反応液中の非標識DNAは、新しく合成された標識DNAに置き換わります。
物理的形状
1バイアルに50%グリセロール(v/v)中の5倍濃度安定化反応緩衝液およびDNAポリメラーゼI、DNase I、0.25 mM dATP、0.25 mM dCTP、0.25 mM dGTP、0.17 mM dTTPおよび0.08 mM ビオチン-16-dUTP。
調製ノート
アッセイ時間:100分間
サンプル材料
スーパーコイル状および線状プラスミドDNA
スーパーコイル状および線状コスミドDNA
精製されたPCR産物
注:ニックトランスレーションの前にテンプレートを変性する必要はありません。
その他情報
ライフサイエンス研究専用です。診断にはご使用になれません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Sepsi et al.
TAG. Theoretical and applied genetics. Theoretische und angewandte Genetik, 116(6), 825-834 (2008-01-29)
In situ hybridization (multicolor GISH and FISH) was used to characterize the genomic composition of the wheat-Thinopyrum ponticum partial amphiploid BE-1. The amphiploid is a high-protein line having resistance to leaf rust (Puccinia recondita f. sp. tritici) and powdery mildew
Shujun Zhou et al.
Breeding science, 64(1), 97-102 (2014-07-06)
Based on a recent hypothesis, "Five same genomes of endosperm are essential for its development in Lilium", it is expected that allotriploid lily (OTO) can be hybridized with diploid Oriental lily (OO) for introgression breeding in Lilium L.. To test
Cornelia E Zorca et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(13), E1587-E1593 (2015-03-15)
Naive CD4 T cells differentiate into several effector lineages, which generate a stronger and more rapid response to previously encountered immunological challenges. Although effector function is a key feature of adaptive immunity, the molecular basis of this process is poorly
Ritu Bhalla et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 26(6), 835-848 (2013-01-26)
Identification of new molecular markers has led to the molecular classification of prostate cancer based on driving genetic lesions. The translation of these discoveries for clinical use necessitates the development of simple, reliable and rapid detection systems to screen patients
Moloy T Goswami et al.
Oncotarget, 6(27), 23445-23461 (2015-07-04)
Cancer cells exhibit altered metabolism including aerobic glycolysis that channels several glycolytic intermediates into de novo purine biosynthetic pathway. We discovered increased expression of phosphoribosyl amidotransferase (PPAT) and phosphoribosylaminoimidazole carboxylase, phosphoribosylaminoimidazole succinocarboxamide synthetase (PAICS) enzymes of de novo purine biosynthetic