詳細
アガロースゲルスライスから100~10,000 bpのDNAを10分間のスピン1回で回収します。キットは、アガロースゲル噴霧器、マイクロ遠心バイアル、改変TAEゲル抽出バッファー(乾式)が同梱された、組立て済みフィルターデバイスです。
この装置は、ゲル圧縮を利用してアガロースからDNAを抽出します。遠心力がゲル構造を崩壊させ、ゲル噴霧器の小さな開口部を通してアガロースを移動させ、得られたゲルスラリーをサンプルフィルターカップに噴霧します。
調製されたDNAは、クローニングや放射性同位体または蛍光DNAの配列決定など、ほとんどの用途でさらなる精製を必要としません。アガロースゲル電気泳動は分解能が高いため、PCR後のクローニングや塩基配列決定に干渉することが多い大小の非特異的増幅産物は完全に除去されます。
性能
100 78
700 71
1000 77
2027 47
4361 35
9416 32
23130 29
プロトコル
1.PCR産物などのDNAをアガロースゲルを用いて通常の電気泳動で解析した後に、目的のバンドを切り出します。
2.そのゲルスライスを組立て済みデバイスに設置します。注記:プロトコルは低融点アガロースには対応していません。
3.5,000xgで10分間回転させ、ゲルスラリーをフィルターカップに抽出します。
4.DNAは、サンプルフィルターカップおよびゲル噴霧器を廃棄した後、キャップ付ろ液バイアルに保存することができます。
この装置は、ゲル圧縮を利用してアガロースからDNAを抽出します。遠心力がゲル構造を崩壊させ、ゲル噴霧器の小さな開口部を通してアガロースを移動させ、得られたゲルスラリーをサンプルフィルターカップに噴霧します。
調製されたDNAは、クローニングや放射性同位体または蛍光DNAの配列決定など、ほとんどの用途でさらなる精製を必要としません。アガロースゲル電気泳動は分解能が高いため、PCR後のクローニングや塩基配列決定に干渉することが多い大小の非特異的増幅産物は完全に除去されます。
- ハンズオン時間は最小限
- 10分間のスピン
- 完全機能DNA
性能
アガロースゲルからの一般的なDNA回収率
DNAの大きさ(bp) DNA回収率
100 78
700 71
1000 77
2027 47
4361 35
9416 32
23130 29
プロトコル
1.PCR産物などのDNAをアガロースゲルを用いて通常の電気泳動で解析した後に、目的のバンドを切り出します。
2.そのゲルスライスを組立て済みデバイスに設置します。注記:プロトコルは低融点アガロースには対応していません。
3.5,000xgで10分間回転させ、ゲルスラリーをフィルターカップに抽出します。
4.DNAは、サンプルフィルターカップおよびゲル噴霧器を廃棄した後、キャップ付ろ液バイアルに保存することができます。
構成
50種類のUltrafree-DAデバイスと50倍濃縮改変TAEバッファー500 mLを含みます。
法的情報
MONTAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jan Code
LSKGEL050:
試験成績書(COA)
PloS one, 7(8), e43095-e43095 (2012-08-23)
Gene silencing by RNA interference (RNAi) can be achieved by the ectopic expression of tailored short hairpin RNAs (shRNAs) which after export to the cytoplasm are processed by Dicer and incorporated into the RNA induced silencing complex (RISC). Design rules
Life (Basel, Switzerland), 12(2) (2022-02-26)
Protein tags are peptide sequences genetically embedded into a recombinant protein for various purposes, such as affinity purification, Western blotting, and immunofluorescence. Another recent application of peptide tags is in vivo labeling and analysis of protein-protein interactions (PPI) by proteomics
mSphere, 3(3) (2018-06-08)
The assembly and development of the gut microbiome in infants have important consequences for immediate and long-term health. Preterm infants represent an abnormal case for bacterial colonization because of early exposure to bacteria and frequent use of antibiotics. To better
Structure (London, England : 1993), 14(10), 1499-1510 (2006-10-10)
Structure propensities of amino acids are important determinants in guiding proteins' local and global structure formation. We constructed a phage display library--a hexa-HIS tag upstream of a CXXC (X stands for any of the 20 natural amino acids) motif appending
Applied and environmental microbiology, 75(16), 5363-5372 (2009-07-08)
Potential pathogens from shower water and aerosolized shower mist (i.e., shower aerosol) have been suggested as an environmental source of infection for immunocompromised patients. To quantify the microbial load in shower water and aerosol samples, we used culture, microscopic, and
関連コンテンツ
We manufacture IP and antibody purification agarose beads that purify immunoglobulins and IgG fractions. Our kits also provide a total antibody purification process