Merck
11363905910
Roche
ジゴキシゲニン-11-ddUTP
solution, =85% (HPLC), pkg of 25 μL (25 nmol; 1mM)
別名:
ジゴキシゲニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116100
品質水準
アッセイ
85% (HPLC)
形状
solution
分子量
(Molecular weight: Mr = 1074.7 (DIG-11-ddUTP-Li4))
包装
pkg of 25 μL (25 nmol; 1mM)
メーカー/製品名
Roche
保管温度
−20°C
詳細
ジゴキシゲニン-11-ddUTPは、1 mMのテトラリチウム塩溶液からなります。ジゴキシゲニン-11-ddUTPは、エンドラベリング用プローブの成分です。ジゴキシゲニン-11-ddUTPは、電気泳動的移動度シフトアッセイのための従来の放射活性標識に代わる方法であり、放射活性プローブと比べて非常に安定しています。
アプリケーション
ジゴキシゲニン-11-ddUTPは以下に使用されています:
  • リンカーヒストン結合アッセイにおけるDNA断片の標識化
  • 電気泳動的移動度シフトアッセイのための、NF-κB(活性化B細胞の核因子κ軽鎖促進分子)のエンドラベリングおよびゲルシフトアッセイのためのクエン酸ATPリア―ぜ遺伝子の標識化
断片化反応のためのDNAのエンドラベリング
品質
典型的な分析: 85% DIG-11-ddUTP(HPLC、エリア%)
エンドラベリングによる機能テスト済み。
化学式: C43H61N4O20P3Li4
その他情報
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断用には使用しないでください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
文書ライブラリにアクセスする
Transcriptional regulation of the ATP citrate-lyase gene by sterol regulatory element-binding proteins
Sato R, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 275(17), 12497-12502 (2000)
M Martínez-Bueno et al.
Journal of bacteriology, 176(20), 6334-6339 (1994-10-01)
The structural gene of the enterococcal peptide antibiotic AS-48 (as-48) has been identified and cloned by using two degenerate 17-mer DNA oligonucleotides on the basis of the amino acid sequences of two peptides obtained by digestion of the antibiotic with
A sequence-based variation map of 8.27 million SNPs in inbred mouse strains
Frazer KA, et al.
Nature, 448(7157), 1050-1050 (2007)
HILS1 is a spermatid-specific linker histone H1-like protein implicated in chromatin remodeling during mammalian spermiogenesis
Yan W, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 100(18), 10546-10551 (2003)
Inhibition of extracellular signal-regulated kinases 1/2 provides neuroprotection in spinal cord ischemia/reperfusion injury in rats: relationship with the nuclear factor-kappaB-regulated anti-apoptotic mechanisms
Lu K, et al.
Journal of Neurochemistry, 114(1), 237-246 (2010)