Merck
11427598910
Roche
ビオチン-16-ddUTP
≥98% (HPLC), solution, 1 mM, suitable for hybridization
別名:
Bio-16-ddUTP 四リチウム塩, 5-(N-[N-ビオチニル-ε-アミノカプロイル-γ-アミノブチリル]-3-アミノアリル)-2′,3′-ジデオキシウリジン5′-三リン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H52N7O17P3S
CAS番号:
分子量:
931.78
UNSPSCコード:
41116100
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solution
分子量
955.5 (biotin-16-ddUTP-Li4)
包装
pkg of 25 μL (25 nmol; 1mM)
メーカー/製品名
Roche
濃度
1 mM
テクニック
hybridization: suitable
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ビオチン-16-ddUTP、テトラリチウム塩;1 mM
アプリケーション
  • ビオチン-16-ddUTPは、以下の基質として使用されます:末端転移酵素
  • DNAポリメラーゼI(ホロ酵素およびKlenow断片)
  • T4 DNAポリメラーゼ
  • Taq DNAポリメラーゼおよび逆転写酵素(、トランスクリプター)
ビオチン-16-ddUTPは、末端転移酵素によるオリゴヌクレオチドの3′-末端標識、組換えDNA、およびDNA標識に好んで使用されています。
  • ビオチン-標識化オリゴヌクレオチドは、以下のハイブリダイゼーションプローブとして使用できます:DNAおよびRNAトランスファー
  • コロニーおよびプラークスクリーニング
  • In situハイブリダイゼーション
一般的なハイブリダイゼーション技術に加えて、ビオチン標識オリゴヌクレオチドは、配列特異的DNA結合タンパク質、例えば転写因子の発現ライブラリーのスクリーニングに特に有用です。
続いて、標識オリゴマーは、核酸検出のためにストレプトアビジン-AP複合体を使用するELISAにより検出できます。
オリゴヌクレオチドは、末端転移酵素を使用してビオチン標識ジデオキシウリジン三リン酸(ビオチン-ddUTP)を1つ組み込むことにより、オリゴヌクレオチドの3′末端が酵素的に標識されます。
ビオチン標識オリゴヌクレオチドは、表面プラズモン共鳴(SPR)技術の使用時にin vitroで転写されたtmRNAのビオチン化に使用されています。また、比較ゲノムハイブリダイゼーション時の腫瘍DNA標識のための標準的なニックトランスレーション反応に使用されています。
特徴および利点
ビオチンはアミド結合を介してジデオキシウリジン三リン酸に結合します。
品質
典型的な分析:85%以上ビオチン-16-ddUTP(HPLC、面積%)。
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Takahiro Okada et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 68(11), 2319-2325 (2004-11-27)
Escherichia coli ribosomal protein S1 is composed of six repeating homologous oligonucleotide/oligosaccharide-binding fold (OB folds). In trans-translation, S1 plays a role in delivering transfer-messenger RNA (tmRNA) to stalled ribosomes. The second OB fold of S1 was found to be protected
Microarray-based method for detection of unknown genetic modifications.
Torstein T, et al.
BMC biotechnology, 7(1), 91-91 (2007)
Peter Liebisch et al.
British journal of haematology, 122(2), 193-201 (2003-07-09)
Chromosomal abnormalities, such as 13q deletions, are emerging as important prognostic factors in multiple myeloma. Fluorescence in situ hybridization (FISH) using specific DNA probes is the technique most widely used for the determination of genomic aberrations in this disease. The
Highly polymorphic microsatellite markers for the short-snouted seahorse (Hippocampus hippocampus), including markers from a closely related species the long-snouted seahorse (Hippocampus guttulatus).
van de Vliet M S, et al.
Conservation genetics resources, 1(1), 93-93 (2009)
Hadar Golan Berman et al.
International journal of molecular sciences, 22(11) (2021-06-03)
Cisplatin is a chemotherapy drug that kills cancer cells by damaging their DNA. In human cells, this damage is repaired primarily by nucleotide excision repair. While cisplatin is generally effective, many cancers exhibit initial or acquired resistance to it. Here