Merck
11214667001
Roche
抗ジゴキシゲニン、Fab断片
from sheep
別名:
ジゴキシゲニン, 抗ジゴキシゲニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
由来生物
sheep
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
lyophilized
包装
pkg of 1 mg
メーカー/製品名
Roche
テクニック
ELISA: 2-4 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-1 μg/mL
western blot: 0.5-2 μg/mL
アイソタイプ
IgG1
保管温度
2-8°C
詳細
ジゴキシゲニンは核酸標識や検出システムに有用なハプテンです。
抗ジゴキシゲニン、Fab断片は、ポリクローナル抗ジゴキシゲニン抗体のFab断片です。抗ジゴキシゲニンFab断片は、軽鎖特異的抗ヒツジ抱合体を用いた2次検出に優先的に使用されます。
特異性
ヒツジ由来のポリクローナル抗体は、ジゴキシゲニンとジゴキシンに特異的であり、ヒトのエストロゲンやアンドロゲンなどの他のステロイドとは交差反応性を示しません。
アプリケーション
抗ジゴキシゲニンFab断片は、軽鎖特異的抗ヒツジコンジュゲートを用いた2次検出に優先的に使用されます。
以下のものを用いたジゴキシゲニン標識化合物の検出には、抗ジゴキシゲニン、Fab断片を使用してください:
  • ELISA
  • 免疫細胞組織化学的検査
  • In situハイブリダイゼーション
  • ウエスタンブロット法
  • フローセル構築。
特徴および利点
ジゴキシゲニンおよびジゴキシンに特異的。
シーケンス
ポリクローナル抗体は配列決定がされていないため、Fab断片のアミノ基の数は不明です。しかし、目安として、全長抗体には平均で約80のアミノ基が含まれています。
調製ノート
ワーキング濃度:抗体のワーキング濃度は、用途と基質に左右されます。次の濃度をガイドラインとして採用しなければなりません:
  • ELISA:2~4 μg/mL
  • 免疫細胞組織化学的検査:0.5~1 μg/mL
  • In situハイブリダイゼーション:0.2~0.4 μg/mL
  • ウエスタンブロット法:0.5~2 μg/mL
保存条件(ワーキング溶液):希釈された抗体は、2~8°Cで12時間安定です。
必ず用事調製してください!
再構成
1 mg/mLの最終濃度液に1 mLのPBSを追加します。各使用の前に、復元調製した抗体を10,000 rpmで5分間遠心し、表面から必要な量をピペットで正確に量ります。
アナリシスノート
調製:ヒツジIgGは、ジゴキシゲニンで免疫化後、イオン交換クロマトグラフィーにより精製されます。特定のIgGは免疫吸着によって分離されます。パパイン消化後に得られたFab断片は、ゲルろ過により精製、凍結乾燥されます。
その他情報
ライフサイエンス研究専用です。診断にはご使用になれません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
文書ライブラリにアクセスする
Christian Kropf et al.
The Journal of experimental biology, 223(Pt 15) (2020-06-14)
Fish gills are a structurally and functionally complex organ at the interface between the organism and the aquatic environment. Gill functions include the transfer of organic molecules, both natural ones and xenobiotic compounds. Whether the branchial exchange of organic molecules
Action of thyrocalcitonin on Paget's osteodystrophy
Bompani R, et al.
Giornale di gerontologia, 18(8), 720-734 (1970)
Daniel J Jackson et al.
Autophagy, 10(3), 408-415 (2013-12-18)
Representatives of all major metazoan lineages form biominerals. The molecular mechanisms that underlie this widespread and evolutionarily ancient ability are gradually being revealed for some lineages. However, until a wider range of metazoan biomineralization strategies are understood, the true diversity
Granule formation of elongator-specific methionine transfer RNA caused by X-ray irradiation in non-small lung carcinoma cell line (NCl-H1299)
Katano A, et al.
Bioimages, 25, 1-6 (2017)
Annealing helicase HARP closes RPA-stabilized DNA bubbles non-processively
Burnham DR, et al.
Nucleic Acids Research, 45(8), 4687-4695 (2017)
資料
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
DNAおよびRNA DIGプローブ用のジゴキシゲニン(DIG)による標識方法とキット、ランダムプライミングによるDNA標識、ニックトランスレーションによる標識、5'および3'オリゴヌクレオチド末端標識。