Merck
C5678
Sigma-Aldrich
カルボキシメチルセルロース ナトリウム塩
low viscosity
別名:
カルボキシメチルセルロースナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥19,600
1 KG
¥35,500
2.5 KG
¥78,200
¥19,600
出荷予定日2026年4月09日詳細表示市川市大町368
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥19,600
1 KG
¥35,500
2.5 KG
¥78,200
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
¥19,600
出荷予定日2026年4月09日詳細表示市川市大町368
バルクの問い合わせ
由来生物
synthetic (organic)
フォーム
powder
light yellow
有効pH範囲
(20 °C, 10 g/L, 68 °F neutral)
粘度
50-200 cP, 4 % in H2O(25 °C)
mp
> 300.05  °C ((> 572.09 °F ))
溶解性
water: soluble
微量陽イオン
Na: 6.5-9.5%
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na].OC(C(O)C(O)C=O)C(O)CO.OC(=O)C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
InChI Key
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は低粘度カルボキシメチルセルロース(CMC)です;25°Cでの4%水溶液の粘度は50~200センチポアズ(cps)です。粘度は濃度と温度の両方に依存します。温度が上昇すると、粘度は減少します。濃度が増加すると、粘度は増加します。低、中程度および高粘度カルボキシメチルセルロース(CMC)はすべて懸濁用試薬です。低粘度CMCは通常「薄い」水溶液に用いられます。中程度の粘度のCMCはシロップのような溶液の調製に用います。高粘度のCMCはクリームまたはローションに類似の混合液の調製に用います。
アプリケーション
粘性を変えることができる可溶性のカルボキシメチルセルロース(CM-セルロース;CMC)はエマルジョンの安定化のための粘性調整剤(増粘剤)として、および油やナノチューブなど他のカーボン構造の化学分散剤として用いられます。CMCはドラッグデリバリーに用いられる、バイオフィルム、エマルジョンやナノ粒子など生物構造体の開発に用いられます。低粘度のカルボキシメチルセルロースは、均一な「薄い」水溶液の調製に用いられることがあります。[1]
調製ノート
この製品は水溶性(40 mg/mL)です。カルボキシメチルセルロースを溶解させるポイントは固体を十分に分散(十分濡れるよう)するよう注意深く水に加えます。固体を少しずつ加えるとよいでしょう。乾燥した固体に水を加えると、非常に溶解しにくい「塊」ができてしまいますので、必ず固体を水に添加してください。穏やかに撹拌するか、断続的に振盪してください;マグネティックスターラの撹拌子で連続的に撹拌しないでください。高温は必要ありません、実際に溶解プロセスが遅くなってしまうことがあります。渦を発生させるプロペラ型混合機のような混合用機器は粉末を液体中に引き込みますが、せん断を生じることがあります。
通常の条件下では、本製品の溶液への温度の影響は可逆的なので、少々の温度変化は粘度に不変の影響を与えることはありません。しかし、高温でCMC溶液を長時間熱すると(オートクレーブ)、製品の分解が起こり粘度が永続的に減少します。したがってCMCの滅菌は大変困難です。γ線照射も、加熱と同様、CMCを分解します。高粘度のCMCは低粘度のCMCよりさらにオートクレーブや照射の悪影響を受けやすいです。この物質は繊維状なのでCMC溶液の濾過はゲルを残す傾向があり、そのため溶液は濾過滅菌できません。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C5678-500G:
C5678-1KG:
C5678-VAR:
C5678-BULK:
C5678-2.5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R Farenzena et al.
Journal of animal physiology and animal nutrition, 101(5), 1057-1066 (2016-07-28)
Two in vivo digestibility trials with sheep were conducted to identify the minimum period length of feeding a new diet to obtain reproducible values of nutritional variables onward and the minimum length of collection period as to obtain maximal precision for
Shigenobu Mitsuzawa et al.
Scientific reports, 7(1), 16320-16320 (2017-11-28)
The glycoside hydrolase family 7 (GH7) member cellobiohydrolase (CBH) is a key enzyme that degrades crystalline cellulose, an important structural component of plant cell walls. As GH7 CBH is a major component in the enzyme mixture used to degrade biomass
C Philippeau et al.
Journal of dairy science, 100(4), 2637-2650 (2017-02-06)
This study investigated the effects of bacterial direct-fed microbials (DFM) on ruminal fermentation and microbial characteristics, methane (CH
Tim Wartewig et al.
Nature, 552(7683), 121-125 (2017-11-17)
T cell non-Hodgkin lymphomas are a heterogeneous group of highly aggressive malignancies with poor clinical outcomes. T cell lymphomas originate from peripheral T cells and are frequently characterized by genetic gain-of-function variants in T cell receptor (TCR) signalling molecules. Although
Vinay Khatri et al.
Biotechnology for biofuels, 11, 144-144 (2018-05-26)
Pretreatment of lignocellulosic biomass (LCB) is a key step for its efficient bioconversion into ethanol. Determining the best pretreatment and its parameters requires monitoring its impacts on the biomass material. Here, we used fluorescent protein-tagged carbohydrate-binding modules method (FTCM)-depletion assay
質問
1–5/5 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Is the carboxymethycelluose sterile?
    1 回答
    1. This product is not sterile.
      役に立ちましたか?
  4. I want to ask the degree of substitution of this CMC (C5678-500G). Thanks in advance.
    1 回答
    1. As mention on the Product Specification Sheet, the acceptable range / quality specification for Degree of Substitution is 0.65 - 0.90 carboxymethyl groups per anhydroglucose unit.
      役に立ちましたか?
  5. I want to know the molecualr weight of the Carboxymethylcellulose sodium salt low viscosity (C5678-500G)
    1 回答
    1. The molecular weight is not determined for each lot, however, historical information indicates a molecular weight of approximately 90 kDa.