Merck
XXSPTFF01
Millipore
Pellicon® シングルパス TFFミニキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151800
eCl@ss:
32031690
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
tangential flow filtration (TFF): suitable
品質水準
詳細
Pellicon® シングルパスTFFミニキットには、Pellicon® 3の88 cm、Pellicon® 3の0.11 m²、または Pellicon® 2の0.1 m2カセットをシングルパスTFF操作用に構成するため、4枚の分岐版と2個のシリコーンガスケットが含まれています。
アプリケーション
製品濃度と回収率の向上強化プロセス、接続プロセスまたは連続プロセスを実行します。
法的情報
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany